アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1NC(C(CC1)N2C(C3=C(C2=O)C(NCC4=CC5=C(C=CC=C5)O4)=CC=C3)=O)=O
InChI
1S/C22H17N3O5/c26-18-9-8-16(20(27)24-18)25-21(28)14-5-3-6-15(19(14)22(25)29)23-11-13-10-12-4-1-2-7-17(12)30-13/h1-7,10,16,23H,8-9,11H2,(H,24,26,27)
InChI Key
GRICLJZNEMDVMA-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CC-3060 is a cell-permeable pomalidomide analog that acts as a potent, efficacious and dose-dependent promoter of CRL4CRBN-mediated ZBTB16 (Promyelocytic Leukemia Zinc Finger protein or PLZF) proteasomal degradation (DC50 = 0.47 nM and a ymin of 28 in HT-1080 ZBTB16-ePL cells). CC-3060 is shown to directly interact with the C2H2 ZnF1 domain, form a ternary complex with CRBN/ZBTB16 and stimulate ZBTB16-RARα robust degradation (Ymin of 20 in RAR?-ZBTB16-ePL cells). Also facilitates degradation of CRBN neosubstrates IKZF1, ZFP91, and ZNF276 with no effect on GSPT1 and CSNK1A1.
cell-permeable pomalidomide analog that acts as a potent, efficacious and dose-dependent promoter of CRL4CRBN-mediated ZBTB16 proteasomal degradation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3053-VAR:
SML3053-BULK:
SML3053-25MG:
SML3053-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)