ZRB2688
Anti-Adiponectin Antibody, clone 1D19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Anti-Mucin-2 Antibody, clone 2C8 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, 30 kDa adipocyte complement-related protein, ACRP30, Adipocyte C1q and collagen domain-containing protein, Adipocyte complement-related 30 kDa protein, Adipose most abundant gene transcript 1 protein, Gelatin-binding protein, apM-1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1D19, recombinant monoclonal
詳細
recombinant, expressed in HEK 293 cells
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 26.41 kDa
observed mol wt ~31 kDa
精製方法
using Protein A
交差性
human
包装
antibody small pack of 25
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
エピトープ配列
C-terminal
タンパク質IDアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... ADIPOQ(9370)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Evaluated by Western Botting in Human kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Adiponectin Human kidney tissue lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A 1:1000 dilution of this antibody detected Adiponectin in Human kidney tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Adiponectin peptide with a KD value of 3.7 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunofluorescence Analysis (IF): A 1:1000 dilution of this antibody detected Adiponectin in Human kidney tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB2688-4X25UL:
ZRB2688-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)