Merck
すべての画像(10)
Key Documents
安全性情報
ZRB1489
Sigma-Aldrich
抗BMP2抗体 クローン4O5 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
BMP2A, 骨形成タンパク質2, 骨形成タンパク質2A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4O5, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 44.7 kDa
observed mol wt 38 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BMP2(650)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン4O5は、骨形成タンパク質2(BMP2)を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端側半分内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
BMP2のC末端領域に由来する101個のアミノ酸に対応するGST/Hisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
アフィニティ結合アッセイ: この抗体は、ヒト・リコンビナントBMP-2と結合し、KD値は1.8 x 10^(-8)でした。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HepG2細胞100万個中のBMP2を検出できます。
フローサイトメトリー:0.1 μg使用、HepG2細胞のBMP2を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗BMP2 クローン4O5 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1489)は、BMP2を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、フローサイトメトリー、免疫細胞染色、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
骨形成タンパク質2(UniProt: P12643、別名:BMP-2、骨形成タンパク質2A、BMP-2A)は、ヒトのBMP2(別名:BMP2A)遺伝子(Gene ID:650)によってコードされています。BMP2は形質転換増殖因子β(TGFβ)スーパーファミリーのメンバーです。BMP2はシグナルペプチド(aa 1-23)およびプロペプチド(aa 24-282)を用いて合成される 60 kDaの前駆体で、分泌経路で処理されて18 kDaの低分子単量体になります。2つの単量体が会合し、BMP2受容体に結合できる活性型二量体を形成します。BMP2は肺、脾臓、結腸に豊富に存在することが示されています。低値ですが、心臓、脳、胎盤、肝臓、骨格筋、腎臓、膵臓、前立腺、卵巣、小腸にも意味ある濃度で存在しています。BMP2は軟骨および骨の形成を誘導し、EIF2AK3-EIF2A-AFT4経路を介して筋芽細胞の骨芽細胞への分化を刺激します。BMP2がEIF2AK3を活性化するとEIF2Aのリン酸化が刺激され、骨芽細胞の分化に中心的な役割を果たすATF4の発現が増加します。正常ヒト骨髄間質前骨芽細胞のコロニー形成を増加させ、成熟骨芽細胞表現型を有する細胞への分化を誘導すると報告されています。BMP2はNFκB活性化受容体リガンド(RANKL)を介して破骨細胞を活性化することも知られています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAb®リコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、0.3 mg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB1489-25UL:
ZRB1489-4X25UL:
試験成績書(COA)