Merck
すべての画像(15)
Key Documents
安全性情報
ZRB1357
Sigma-Aldrich
抗CXCR4抗体 クローン2L2 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
CD184, CXC-R4, CXCケモカイン受容体4型, FB22, Fusin, HM89, LAP-3, LCR1, LESTR, LPS関連タンパク質3, NPYRL, SDF-1受容体, リポ多様関連タンパク質3, 白血球由来7回膜貫通ドメイン受容体, 間質細胞由来因子1受容体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2L2, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt ~39.75 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CXCR4(7852)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2L2は、ヒトCXCケモカイン受容体4(CXCR4)を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端領域における12アミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトCXCケモカイン受容体4型(CXCR4)のN末端領域における12アミノ酸に相当するKLH結合線形ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト副腎組織膵臓組織片のCXCR4を検出できます。
ELISA:CXCR4ペプチドが特異的に検出されましたが、他の5つのタンパク質のペプチドは検出されませんでした。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、JurkatおよびK562細胞株のCXCR4を検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、CXCR4にKD値3.6 x 10^(-10)で結合した。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗CXCR4 クローン2L2 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1357)は、ヒトCXCR4を検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、アフィニティ結合アッセイ、ELISA、免疫細胞染色および免疫組織染色(パラフィン)でテストされています。
ターゲットの説明
CXCケモカイン受容体4型(UniProt:P61073、別名:CXC-R4、CXCR-4、FB22、Fusin、HM89、LCR1、白血球由来7回膜貫通ドメイン受容体、LESTR、リポ多糖関連タンパク質3、LAP-3、LPS関連タンパク質3、NPYRL、間質細胞由来因子1受容体、SDF-1受容体、CD184)は、ヒトにおいてCXCR4遺伝子(Gene ID:7852)によってコードされています。CXCR-4は、細胞内カルシウム濃度を増加させてMAPK1/MAPK3活性化を促進することによってシグナルを伝達するCXCケモカインCXCL12/SDF-1受容体です。CXCR-4は多くの組織において発現し、可変スプライシングによって生成される2つのアイソフォームが報告されています。アイソフォーム1は、テストされたすべての組織で主に存在する形態です。CXCR-4は、アゴニスト刺激によってC末端領域のセリンおよびトレオニン残基で急速にリン酸化されます。セリン324およびセリン325のリン酸化によって、ITCH(E3ユビキチンタンパク質リガーゼ)補充、ユビキチン化およびタンパク質分解がもたらされます。チロシン21の硫酸化は、CXCL12/SDF-1αの効率的な結合に不可欠であることが示されており、二量体形成を促進します。チロシン7およびチロシン12は、チロシン21の完全硫酸化の後に逐次的に硫酸化されます。CXCR-4は、ヒトHIV-1ウイルス分離株の補助受容体(主要受容体はCD4)として作用し、HIV-2分離株の主要受容体として作用します。また、CXCR-4は、細菌性リポ多糖類(LPS)にも結合し、単球によるTNF-α分泌などLPS誘発性炎症反応を媒介します。CXCR-4は、CXCL12が発現する器官への転移の拡大に不可欠であり、腫瘍細胞の生存性および成長を促進する細胞ニッチに腫瘍細胞をアクセスさせることが報告されています。CXCR4遺伝子の変異によって、好中球減少症、低ガンマグロブリン血症および広範囲のヒト乳頭腫ウイルス(HPV)感染を特徴とするWHIM症候群が誘発されることが報告されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(Ref.: Burger, JA., and Kipps, TJ (2006).Blood 107(5);1761-1767)。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1357-4X25UL:
ZRB1357-25UL:
試験成績書(COA)