CLS353224
Corning® Falcon® Cell Culture Plate
wells, 6, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom clear wells, sterile
別名:
Cell Culture Plate
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質:
flat bottom clear wells
無菌性:
sterile
結合型:
Tissue Culture (TC)-treated surface
特徴:
lid
wells 6
wells 6
おすすめの製品
詳細
Falcon® 6 Well Clear Flat Bottom, Tissue Culture-Treated Multiwell Cell Culture Plate, with Lid, Sterile, Bulk Packaged, 6/Bag, 36/Case
アプリケーション
Cell Culture
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)