物質
cardboard (Water repellent)
特徴
Holds 81 x 3-5 mL tubes
包装
pkg of 15 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W651605-XL
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W × H
130 mm × 130 mm × 97 mm
色
red
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The CryoFile XL freezer box has partitions numbered from 1 to 81 for easy content identification, with the numbering system printed on the lid and bottom of the box. There are six colors to provide easy sample identification. The water repellent material allows for longer durability.
The box withstands cryogenic temperatures to 196°C.
The box withstands cryogenic temperatures to 196°C.
法的情報
CryoFile is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)