Merck
Z760978
Cap inserts for cryotubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121704
NACRES:
NB.22
特徴
(1 bag of each colour: blue, yellow, green, purple, red, white)
包装
pack of 600 ea
メーカー/製品名
TPP 99020
詳細
Color-coding inserts in different colors facilitate the labeling and reliable identification of samples during cryogenic sample storage.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)