Merck
Z760935
TPP® Filtermax rapid bottle-top filter
filter capacity 1000 mL, pack of 12 ea
別名:
filter bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
NACRES:
NB.22
物質
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
無菌性
non-sterile
特徴
cap
graduations
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
TPP TP99955
利用可能性
not available in (available only in North America)
フィルタ面積
69 cm2
フィルタの容量
1000 mL
漏斗容量
1000 mL
サイズ
108 mm × 108 mm × 143 mm
ポアサイズ
0.22 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The family of TPP vacuum filtration rapid-Filtermax is unique for its quadratic form and excellent product features. Each filter set comprises an adapter for the vacuum connection hose with an inside diameter of 6-10 mm and an individually packed screw cap.
その他情報
TPP recommends filling the liquid into the filter first and then applying the vacuum.
法的情報
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)