Merck
RW0604700
Millipore
強化メンブレンフィルター
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
別名:
MCEメンブレンフィルター、0.5 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web cellulose membrane
white filter
品質水準
詳細
47 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.5 µm pore size, polyester web
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
150 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
フィルタ直径
47 mm
厚さ
200 μm
ポアサイズ
0.5 μm pore size
75 % porosity
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルターコード:RW06
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
強化プレフィルターメンブレンは、さまざまな液体やガスから汚染物質を除去するために使用されます。汚れ保持性能が高く、かつ圧力損失の低いフィルターのため、滅菌グレードフィルターの前にあらかじめ汚染物質レベルを下げておくために最適です。メルクの強化プレフィルターメンブレンは、アスベストやグラスファイバーを含む従来のプレフィルター材料とは異なり低剥離性材料で作られています。これらのフィルターは、セルロースメンブレンの表面で汚染物質を保持します。
利点:
•優れた処理能力をもたらす汚れ積載量の高いプレフィルター
•下流のファイバーに負荷をかけない低剥離性基質
用途:
滅菌グレードフィルターの前の予備ろ過
アプリケーション
0.45 μmメンブレンによるろ過前のプレろ過過
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3