Merck
Z755273
Nunc-Immuno standard strip plate module with frame
size 8 wells, polysorb surface, non-sterile
別名:
module plates, strip plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
無菌性
non-sterile
包装
case of 60 ea
メーカー/製品名
Nunc 469078
サイズ
8 wells
ウェルの最大容量
400 μm
ウェル表面積
2.7 cm2
有効容積
350 μL
none
結合型
(PolySorp® surface)
high binding surface
詳細
The Nunc-Immuno strip plates have been developed for ELISA techniques and have an alpha-numeric orientation system. They fit standard equipment and have high optical quality.
法的情報
Nunc-Immuno is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)