Merck
Z744063
eXTReme Universal fit PCR Plate Seal
polyester seal, non-sterile
別名:
aluminium plate seal, long term storage seal, robotic plate seal, universal multiplate seal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.04
物質
polyester seal
無菌性
non-sterile
包装
case of 100 ea
メーカー/製品名
Excel Scientific XTR-LG-100
テクニック
PCR: suitable
L
140.5 mm
W
78.3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
eXTReme is a trademark of Excel Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)