Merck
Z743551
Thermal MicroBead bag
nylon mesh with drawstring closure
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
24111500
NACRES:
NB.17
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech BEAD-BAG
テクニック
PCR: suitable
関連するカテゴリー
詳細
The Microbead Bag is a nylon mesh bag with drawstring closure for storing, cleaning, using and transporting Thermal Microbeads. Fits our Glacierbrand Ice Buckets and can be used with Cool Bricks for prolonged cooling.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)