Merck
BAF243040000
Vikem® Vinyl Microscope Cover
Extra Large, size 22 × 13 × 22 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
物質
vinyl
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F24304-0000
サイズ
22 × 13 × 22 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vikem vinyl covers easily slide over valuable microscopes, balance and other instruments when not in use.
  • Protects instruments from dust and spills
  • Transparency permits identification of equipment without removing cover
法的情報
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)