Merck
HS15996B
Premium slide box
50 place, cork lining, red plastic
別名:
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123302
NACRES:
NB.17
物質
nickel closure
red plastic
特徴
Holds 50 x slides 76x26 mm
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS15996B
L × W × H
209 × 86 × 35 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides (100 (50 back to back) x 75 mm and 1 x 3").
  • Molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • Durable ABS plastic boxes are available with cork lining only
  • Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • Feature thumb-latch lock mechanism
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
HS15996B4061835297009