安全性情報
BAF170720000
Cleanware microscope optics cleaning kit
pack of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103200
NACRES:
NB.35
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F17072-0000
詳細
This handy kit has everything you need, including ten pre-saturated optic and lens cleaning pads, two individually wrapped packs of anti-static plastic surface wipes and two 15.2 cm (6 in.) swabs which are pre-moistened with alcohol. Complete instructions for use included.
  • Includes 10 pre-saturated cleaning pads
  • Two packs of anti-static wipes
法的情報
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)