特徴
10 columns
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
G-BioSciences 786-947
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PAGE-Optimizer™ is a unique, spin column for the preparation of samples for SDS-PAGE. The columns contain a proprietary separation matrix that removes contaminants such as salts, detergents, cellular agents and other common buffering agents. PAGE-Optimizer™ helps eliminate smeared lanes, distorted and/ or smiling bands and swollen lanes. PAGE-Optimizer™ has also been shown to reveal protein bands previously masked by the above interfering agents.
Include: 10 columns
Include: 10 columns
法的情報
PAGE-Optimizer is a trademark of Geno Technology, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)