Merck
Z742616
PAGE-Optimizer Sample Preparation Column
30 columns
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123100
NACRES:
NA.56
特徴
30 columns
包装
pkg of 30 ea
メーカー/製品名
G-BioSciences 786-948
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PAGE-Optimizer is a unique, spin column for the preparation of samples for SDS-PAGE. The columns contain a proprietary separation matrix that removes contaminants such as salts, detergents, cellular agents and other common buffering agents. PAGE-Optimizer helps eliminate smeared lanes, distorted and/ or smiling bands and swollen lanes. PAGE-Optimizer has also been shown to reveal protein bands previously masked by the above interfering agents.
Includes: 30 columns
法的情報
PAGE-Optimizer is a trademark of Geno Technology, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z742616-30EA:
Z742616-BULK:
Z742616-25EA:
試験成績書(COA)