Merck
Z740325
ClearASeal Peel heat sealable seal
LabRoll, L × W 78 mm × 500 m, sterile
別名:
non-pearceable film, plate seal, qPCR storage
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
無菌性
sterile
特徴
piercable: no
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
IST Scientific IST-101-078SR
L × W
78 mm × 500 m
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Features: Film, clear, peelable, good optical clarity, moderate solvent resistance, peelable, non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polyethylene (PE), Polystyrene (PS) & Cyclic Olefin Copolymer (COC) plates.
Seal integrity range: -80°C to 80°C.
アプリケーション
qPCR, short term compoundstorage
法的情報
ClearASeal Peel is a trademark of IST Scientific
LabRoll is a trademark of IST Scientific