Merck
Z724297
Hettich® 角度固定ローター、12
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 12 place
別名:
Hettich® 遠心分離機ローター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
NACRES:
NB.22
特徴
to hold 12 x 15 ml tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 1615
パラメーター
16,582 max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models Universal 320/320R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)