Merck
Z723525
Hettich® ROTINA 420/420R遠心分離機
ROTINA 420, AC/DC input 240 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161701
NACRES:
NB.22
AC/DC入力
, Schuko plug
, UK plug
特徴
CE compliant
cooling: no
メーカー/製品名
Hettich 4701
パラメーター
15000 rpm
24400 rpm
テクニック
centrifugation: suitable
H × W × D
423 mm (17 in.) × 506 mm (20 in.) × 650 mm (25.5 in.)
重量
81 kg (179 lb)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 空冷式(420)と冷却機付(420R)があります。
  • 600 mL容コニカルチューブなら4本、15 mL容コニカルチューブなら52本、採血・採尿チューブなら84本、マイクロタイタープレートなら16枚を収容することができます。
  • 低騒音
  • 自己診断機能
  • 98通りのユーザー設定
注:本製品はコンパクトな卓上型の遠心分離機ですが、遠心分離のあらゆる用途に対応できる十分な機能と性能が備わっています。大容量のサンプルを高いスループットで処理することを想定して設計されています。600 mL容コニカルチューブなら4本、採血チューブなら140本、マイクロタイタープレートなら16枚を収容することができますので、生化学検査のほかバイオテクノロジーやライフサイエンスの研究においても最適な遠心分離機といえます。ローターは別売りです。
ローターとその他の周辺機器は別売りです。
  • Available in non-refrigerated (420) and refrigerated (420R) versions
  • Maximum capacity of: 4 x 600 mL, 52 x 15 mL conical tubes, 84 blood/urine tubes or 16 microtiter plates
  • Noise Dampening Technology
  • Self diagnostic testing
  • 98 user defined programs
包装
  • カナダ(SCC)向けCSAまたはcTUVusラベル貼付
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)