Merck
Z722537
AbsorbMax film
non-sterile
別名:
immunofluorescence film
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
物質
vinyl film
無菌性
non-sterile
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
Excel Scientific BK-50
テクニック
immunofluorescence: suitable
W × L
76.2 mm × 114.3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AbsorbMaxフィルムは、96ウェル、384ウェル、および 1536ウェルの黒色マイクロプレートに使用する厚さ 200 μmの黒い粘着性ビニルフィルムです。プレートの天面、底面のどちらにも貼り付けることができます。ライナーが分割されているため、フィルムを正しい位置に貼り付けることができます。端部の切り欠きが位置決めに役立ち、リブをプレート底面に収容します。AbsorbMaxフィルムは遮光性と吸光性を持つため、感光性を持つサンプルを保存中に保護するのに最適です。蛍光用途では、迷光とウェル間クロストークを抑えます。天面で読み取る蛍光用途の場合は、底ウェルが透明なプレートには黒いフィルムを貼り付けます。底面で読み取る蛍光用途では、黒いフィルムを天面のシールに使用します。寸法:76.2 mm×114.3 mm。AbsorbMaxフィルムは、高縁タイプのプレートの縁内部に適合します。推奨温度範囲:-40~+80°C。滅菌タイプの製品は不正開封防止ジッパーバッグに25箱(1箱にバッグ2袋)入っています。
法的情報
AbsorbMax is a trademark of Excel Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)