Merck
Z721468
SealPlate® ColorTab films
blue
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
物質
polyester film
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Excel Scientific SP-IDB-100
テクニック
ELISA: suitable
L
146 mm
W × L
7.94 cm × 14.6 cm
W
79.4 mm
サイズ
Up to 1536 wells
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
透明ポリエステル製、厚さ 50 μmの粘着性フィルムです。ELISAやEIAといったアッセイにおいて、ウェルの密封により、蒸発を最小限に抑え、漏出やウェル間のコンタミネーションを防ぐことができます。プレートにIDラベルを貼付できるよう、色のついた丸印と書き込み用のスペース(白)が両端に備わっています。両端はライナーを剥がすとプレートの両端に貼り付けることができます。ミシン目が入っており、フィルムの中央部を剥がしても両端は残りますので、プレートのIDが失われることはありません。片方の端を剥がして実験ノートに貼り付け、もう片方は識別用にプレートに残しておく、といった使い方も可能です。寸法:79.4 mm×146.0 mm(96ウェルプレートに適合)丸印の色は、グリーン、パープル、オレンジ、レッド、ブルーの5色をご用意しています。このうち1色のフィルム(未滅菌)の100枚セット、または各色10枚入りの50枚アソートセットからお選びいただけます。アソートセットについては滅菌、未滅菌のどちらかをお選びいただけます。
法的情報
ColorTab is a trademark of Excel Scientific, Inc.
SealPlate is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.