Merck
Z721336
Whatman® FAST スライドインキュベーションチャンバー
dual well incubation chamber (for 2 Pad FAST Slides) 10/pk
別名:
インキュベーションチャンバー, スライドチャンバー, ハイブリダイゼーションチャンバー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
包装
pack of 10
メーカー/製品名
Maine Mfg 10486087
チャンバーL × W
79 mm × 25.4 mm
容量
300-400 μL
ウェルL × W × D
21 mm × 21 mm × 4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Whatmanアレイインキュベーションチャンバーは、FASTスライドでのタンパク質マイクロアレイ用途に設計されています。タンパク質マイクロアレイ上での結合反応に便利にお使いいただけます。
インキュベーションチャンバーは、FASTフレームまたはチップクリップスライドホルダーと併用すると、FASTスライドに密着して漏れのないシールを形成する強固なガスケットデザインになっています。反応が完了したら本製品を取り外してください。これらの再利用可能なチャンバーは、室温および76°Cまでの高いインキュベーション温度で使用することをお勧めします。使い捨て可能なチャンバーカバーは、インキュベーション中の液のハネや蒸発を防ぐためにも使用できます。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)