Merck
GBL204908
Grace Bio-Labs FlexWell取り外し可能インキュベーションチャンバー
L × W × thickness 6.5 mm × 6.5 mm × 3.2 mm, clear silicone, adhesive one side, wells, 8
別名:
flexible silicone slide gasket, silicone multiwell gasket
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
物質
clear silicone
無菌性
non-sterile
特徴
wells 8
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 204908
L × W ×厚み
6.5 mm × 6.5 mm × 3.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
FlexWell インキュベーションチャンバーは、ニトロセルロースで覆われたONCYTE® フィルムスライドを用いることによりプロテインマイクロアレイ上への結合反応を促す便利な方法を提供します。
  • シリコーンFlexWellはスライド上にウェルを形成し、スライドあたり最大16標本の隔離を可能にします。
  • スライドとFlexWellは、再利用可能なスライドトレイにフィットし、SMSコンプライアントマイクロタイタープレートのフットプリントに対応するようにウェルを組織します。
  • ガスケットは、混合および蒸発を防ぐために密封することが可能です。
法的情報
FlexWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)