物質
colorless
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier
包装
pack of 800 ea (Racked)
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 2275
テクニック
PCR: suitable
最大容量
500 μL
容量範囲
50-500 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SoftFit design makes loading and ejecting easy
包装
960EA = 96チップが10トレイ(1パック)
4800EA = 960チップが5パック(96チップが50トレイ)
800EA = 100チップが8トレイ(1パック)
3200EA = 800EAが4パック
4800EA = 960チップが5パック(96チップが50トレイ)
800EA = 100チップが8トレイ(1パック)
3200EA = 800EAが4パック
適合性
Compatibility
Eppendorf 4810 50-250 μl
Biohit Electronic 50-500 μl
Transferpette 25-250 μl
Eppendorf 4810 50-250 μl
Biohit Electronic 50-500 μl
Transferpette 25-250 μl
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.