Merck
Z708267
Slide mailer, 2 place
assorted colors, natural, red, yellow
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123302
NACRES:
MA.01
物質
polypropylene
特徴
Holds 2 x slides 76x26 mm
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS15983A
サイズ
93x68x50 mm
assorted colors, natural, red, yellow
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These 2-place slide protectors hold standard slides (3 × 1 in. or 25 × 75 mm) securely. With large, easy to secure snaps our mailers provide safe storage for valuable slides. The bright neon colors bring some fun to the lab and come in handy for color-coding
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)