物質
polypropylene
特徴
Holds 5 x slides 76x26 mm
包装
package of 25 Slide mailers
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS15983G
色
assorted colors, Red, Yellow, Blue, Purple, Orange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スライドの運搬、保管、および染色に最適です。材質はポリプロピレン。スタンダードなスライド(25 mm×75 mm、3インチ×1インチ)5枚を収納することができます。内部には仕切りが設けられていますので、スライド同士が接触するおそれはありません。上から開くタイプと横から開くタイプとの2種類がありますが、どちらも安全にスライドを収納することができます。横から開くタイプの寸法は81 mm×19 mm×31 mm、上から開くタイプの寸法は43 mm×24 mm×88 mmです。
Contains 5 of each color.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)