Merck
Z708305
Slide mailer, 5 place
side opening
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123302
NACRES:
MA.01
物質
polypropylene
特徴
Holds 5 x slides 76x26 mm
包装
package of 25 Slide mailers
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS15982
サイズ
81 mm × 19 mm × 31 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スライドの運搬、保管、および染色に最適です。材質はポリプロピレン。スタンダードなスライド(25 mm×75 mm、3インチ×1インチ)5枚を収納することができます。内部には仕切りが設けられていますので、スライド同士が接触するおそれはありません。上から開くタイプと横から開くタイプとの2種類がありますが、どちらも安全にスライドを収納することができます。横から開くタイプの寸法は81 mm×19 mm×31 mm、上から開くタイプの寸法は43 mm×24 mm×88 mmです。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)