Merck
Z707430
AeraSealフィルム
non-sterile
別名:
ELISA plate seal, breathable plate seal, permeable rayon film, piercable plate seal, qPCR plate seal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
物質
Rayon film
無菌性
non-sterile
特徴
piercable
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Excel Scientific B-100
テクニック
tissue culture: suitable
L
142.9 mm
W × L
8.26 cm × 14.29 cm
W
82.6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
細胞や細菌の生育にガス交換を必要とするときの組織培養プレート、Bio-Block、および96ウェルプレートに使用する、厚さ140 μm、医療グレード接着剤付き疎水性多孔質シーリングフィルム。AeraSealシーリングフィルムは、相互汚染、漏出、および蒸発を最小限に抑えます。プレート状の蓋ではプレート周辺部のウェルの交換が優先されるのに対し、すべてのウェルの空気およびCO2を均一に交換できるようになります。寸法:標準的な組織培養プレートに合わせた82.6 × 142.9 mm
  • 非細胞毒性、高いガス透過性
  • ピペットチップまたは試料回収用ピペットで容易に貫通できます
  • -20°C~+80°Cの温度範囲が推奨されます
注:AeraSealフィルムは低酸素培養条件に適しています。
法的情報
AeraSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)