Merck
Z665592
Hettich®遠心分離機アダプター
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R Centrifuges, Adapter for 50 ml Falcon tubes (29x115 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.22
特徴
Holds 50 mL tubes
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Hettich 5259
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5051 (bucket)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • バケット/キャリア5051、5628に適合します。
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)