安全性情報
Z660086
Bandelin TICKOPUR RW 77 cleaning concentrate
special cleaner with ammonia
別名:
ammonia detergent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 1 L bottle
pkg of 2 L bottle
pkg of 5 L cannister
メーカー/製品名
Bandelin 870
利用可能性
available only in EU
詳細
Special cleaner with ammonia, without phosphate, gentle to material, mildly alkaline, pH 9.9 (1%), dosage 5%, 1 to 10 min.
Contamination:
Resinous residues, soot, grease, oils, waxes, pigments, colored fog, silicon oils, flux media, oxides at copper, brass, bronze and precious metals.
Objects to be cleaned:
Glass, ceramics, plastics, rubber, steel, stainless steel, non-ferrous- and precious metals, analysis sieves. Caution with light metals.
ピクトグラム
FlameCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z660086-1L:
Z660086-5L:
Z660086-25L:
Z660086-2L:
試験成績書(COA)