安全性情報
Z660043
Bandelin TICKOPUR R 30 cleaning concentrate
neutral cleaner
別名:
neutral detergent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 1 L bottle
pkg of 2 L bottle
pkg of 5 L cannister
メーカー/製品名
Bandelin 810
利用可能性
available only in EU
詳細
Neutral cleaner - gentle cleaning, anti-corrosive, neutral, pH 7, dosage 1 to 5%, 1 to 10 min.
Contamination:
Light drilling-, grinding-, polishing- and lapping residues, dust, soot, oily and greasy residues etc.
Objects to be cleaned:
Glass, ceramics, plastics, rubber, steel, stainless steel, non-ferrous-, precious- and light metals.
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z660043-2L:
Z660043-1L:
Z660043-25L:
Z660043-5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)