Merck
Z659320
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
flow-through vessel DG 3 for HD 2070 and HD 2200 homogenizers
別名:
sonification vessel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41101520
NACRES:
NB.74
物質
glass
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bandelin 538
利用可能性
available only in EU
容量× 内径 × H
15 mL × 20 mm × 65 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flow vessel DG with cooling jacket, for continuous sonication of larger quantities in the flow. The cooling jacket allows temperature control using liquid coolants during sonication via existing hose connections.
特徴および利点
  • Simultaneous sound and cooling
  • Optimal process observation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)