Merck
Z742491
Generator probe for D1000 handheld homogenizer
5 x 50 mm flat bottom, for microtubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.61
滅菌適合性
autoclavable compatible
特徴
5 x 50 mm flat bottom, for microtubes
包装
pkg of 5
メーカー/製品名
Benchmark Scientific D1000-M5
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Generator probes for Benchmark′s handheld homogenizer, the D1000.
All the generator probes are made of stainless steel and can be sterilized by autoclaving.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1