Merck
Z657506
Eppendorf® IsoTherm-System®
IsoSafe + IsoPack -21°C for 1.5mL/1.7mL/2.0mL tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.22
特徴
Contents: 1 insulating box plus 3 cold packs
メーカー/製品名
Eppendorf® 3880 001.042
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IsoTherm Systemは効率的にサンプルを冷却するように設計されており、数時間にわたって-21°Cまたは0°Cで一定に保ちます。IsoRack、IsoPack、IsoSafeの3つの構成品から成ります。酵素が不活性になるのを防ぐための酵素バーとして使用したり、PCRサンプルの調製、運搬に使用したり、凍結サンプルをゆっくり融解する場合に使用したりすることができます。
  • 急速冷凍されたサンプルの運搬およびゆっくりとした融解
  • 24本のチューブをセット可能(Safe-Lock 0.5 mL/1.5 mL/2.0 mL)
  • IsoPack(冷却パック)、白(0°C用)および青(-21°C用)、冷凍室で冷蔵温度に冷却
  • 等温時間:6時間未満(0°C、白)、3時間未満(-21°C、青)
  • 融解アイスバスが不要(コンタミネーションの危険がない)
  • すべての装置構成品は別々に使用可能
  • ラックは積み重ね可能、加圧滅菌、マーキング可能で水に浮き、マイクロタイタープレートローターで遠心分離可能
アプリケーション
Eppendorf® IsoTherm-System® has been used for the transport of urine and different clinical samples.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
IsoTherm-System is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tracing of ?Decoy cells?: Rapid screening test for demonstration of active polyomavirus infection in patients with renal transplants and urologic disorders.
Slavov S, et al.
Biotechnology, Biotechnological Equipment, 21, 80-82 (2007)
Effective light-upon-extension real-time PCR primer systems for rapid detection of human viruses.
Kalvatchev ZN, et al.
Laboratory Medicine, 41, 150-155 (2010)