Merck
Z653454
Hettich®遠心分離機アダプター
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R, Adapter (rubber insert) for 100 mL tubes (44x100 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.22
特徴
Holds 100 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 0761
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 1481, 1490, 1495 (bucket)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • バケット/キャリア1381(Z601543)、1390および1430に適合します。
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)