Merck
Z689815
Sigma-Aldrich
Aldrich® Benchclamp 3-プロング、ステンレス鋼
dual adjustment, size S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.35
サイズ
S
L ×直径
102 mm × 10 mm , arm
最大口開き
0-48 mm
プラグW
13 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
全体が電解研磨されたステンレス製で、化学薬品耐性と強度に優れています。丸型のエクステンションアームを備え、クランプは360°回転できます。延長アームによって、装置を実験台のフレームから様々な距離の場所に設置できるようになります。高温での用途のために、ビニールおよびファイバーグラス製の突起カバーが付属しています。
注:クランプとフレームその他の装備の取り付けには、さらにクランプホルダーが必要です。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1