サイズ
XL
L ×直径
211 mm × 11 mm , arm
最大口開き
92-165 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
腐食耐性のステンレスでできています。クロマトグラフィーカラムおよび大型の円筒形ガラス器具に最適です。大型でフラットな蝶ネジ/ウォームギヤにより、最大限に締めることや、時間をほとんどかけずに外すことができます。
注:クランプとフレームその他の装備の取り付けには、さらにクランプホルダーが必要です。
注:クランプとフレームその他の装備の取り付けには、さらにクランプホルダーが必要です。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z689971-1EA | 4061833306178 |