Key Documents
Z653403
Hettich®遠心分離機アダプター
for 7.5-10 mL blood/urine tubes (15-16x92-102 mm) and 15 mL round bottom tubes (17x100 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
詳細
for ROTINA 38/38R, ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R
特徴
Holds 15 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 1451
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5615, 4246, 1620A, 1720, 1792, 4794 (rotors)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG