Merck
Z652156
Hettich® MIKRO 200/200R centrifuge accessories
for MIKRO 200/200R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 30 place
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
NACRES:
NB.22
特徴
RCF 17,749
capacity 30 × 0.5 mL
lid
メーカー/製品名
Hettich 2430-B
テクニック
centrifugation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • ローターにはフタE2040(Z652172)が付属されています。
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)