Merck
Z642959
Greiner Masterblock 384 マルチウェルプレート
conical bottom translucent polypropylene wells
別名:
Greiner 384ウェルプレート、ポリプロピレン, 384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384ウェルプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
conical bottom translucent polypropylene wells
translucent polypropylene plate
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
alphanumerical well coding
包装
case of 100
メーカー/製品名
Greiner 781280
利用可能性
available only in EU
最大容量
130 μL
サイズ
384 wells
有効容積
120 μL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Greiner社のマルチウェルプレートです。標準的なマイクロプレートのフットプリント。優れた光学的性質。DNAse/RNAseフリー。LAL法により<0.06 EU/mLまで非発熱性。
液体保存や、医薬品スクリーニングにおける化合物ライブラリーのような、高い化学薬品耐性や熱安定性を必要とするアプリケーションに適しています。
最適作業容量13~120 μLの384ウェル未処理マイクロタイタープレート。最大ウェル容量は130 μLです。
その他情報
384ウェルのコニカル(V字型)ボトムマイクロタイタープレート、フタなし、ウェルデザインは角の丸い四角、各ウェルに英数字をコード、長さ:127.76±0.15 mm、幅: 85.48±0.15 mm、高さ:22 mm、湾曲率:約200 μm。
適合性
検出可能なDNase/RNase、ヒトDNA、発熱性物質は含有していません。液体の保存や、薬物スクリーニングにおける化合物ライブラリーの構築など、耐薬品性や耐熱性が求められる用途に適しています。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)