Key Documents
Z642002
Hettich®遠心分離機アダプター
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R, Adapter for 25 mL tubes (24x100 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.22
特徴
Holds 25 mL tubes
包装
pack of 8 ea
メーカー/製品名
Hettich 5242
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5051 (Bucket)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • バケット/キャリア5051および5628に適合します。
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG