Merck
SYNF122450
Synthware single-neck flat-bottom flask
capacity 50 mL, joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware F122450, glass round flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
borosilicate glass flask
flat bottom
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F122450
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Heavy wall single neck, flat bottom flask with an outer joint. Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)