Merck
Z618683
Sigma-Aldrich
Eppendorf® UVette®
Starter set
別名:
biophotometer, cuvette uv, uv cuvette
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
特徴
Set containing 80 UVette + 1 universal adapter for 15 mm light center height; convertible to 8.5 mm
Starter set
メーカー/製品名
Eppendorf® 4099 100.007
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1回転で2つの光路長を利用できます!通常濃度のサンプルは、10 mmの光路長を用いて測定できます。高濃度サンプルでは、UVetteを90°回転させ、2 mmの短い光路長を使用します。 4つの光学窓は透明で、UVおよびVIS透過性(200〜1600 nm)です。漏斗形のベースは毛細管現象を防ぎ、サンプルが測定エリアの中心に来るようにします。新型のUVetteは、Eppendorf BioPhotometerでの使用に最も適しています。他の光度計または分光計では、アダプターを使用してUvetteを挿入します。このアダプターは、対応する光路の高さにUVetteを合わせ、最適な光誘導と少ない測定容量のための開口部としても機能します。個別包装ですので、UVetteはDNA、RNase、タンパク質を含まず、傷やほこりから保護されています。
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
UVette is a registered trademark of Eppendorf AG