Key Documents
Z601578
Hettich®遠心分離機アダプター
for ROTINA 38/38R and ROTINA 420/420R Centrifuges, Adapter for 9-15 mL tubes (14-17x100 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.22
特徴
Holds 9 mL tubes
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Hettich 1329
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 1490, 1495, 1481 (buckets)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • バケット/キャリア1381(Z601543)、1390および1430に適合します。
  • 血液/尿9~10 mL採取チューブ(15~16×92~102 mm)に適合します。
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG