Key Documents
Z601357
Hettich®遠心分離機アダプター
adapter for 0.4 mL tubes 6x45 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.22
特徴
Holds 0.2 mL tubes
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Hettich 1378
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 1161 (drum rotor)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG