抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 82-84 kDa
交差性
mouse, human, rat
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:100 using Rat1 cells
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using whole extract of human HeLa cells
western blot (chemiluminescent): 1:2,000 using whole extract of mouse NIH3T3 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZYX(7791)
mouse ... Zyx(22793)
rat ... Zyx(114636)
詳細
免疫原
アプリケーション
Western Blotting (1 paper)
Western Blotting (1 papers)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
Z4751-200UL:
Z4751-BULK:
IXO11544:
Z4751-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)