Merck
Z377376
Nalgene® ボトル、スタイル2110
capacity 1,000 mL
別名:
nalgene bottle, nalgene bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
square translucent bottle
ジョイント
Joints threaded neck (63)
詳細
Autoclavable
特徴
with cap
包装
pkg of 6
メーカー/製品名
Nalgene® 2110-0032
ボトル 直径× H
95 mm × 181 mm
キャパシティ
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Nalgene® square wide mouth bottles are made from polypropylene copolymers.
  • Ideal for storing and transporting various samples.
  • The square design is convenient for labeling.
  • High-quality laboratory-grade materials for low leachable and extractable.
  • Linerless polypropylene closures for sample protection.
  • Autoclavable.
Square, wide-mouth bottles. Leakproof.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)