Key Documents
Z377074
Biotainer® media bottles
capacity 1000 mL, clear polycarbonate
別名:
hdpe bottles, petg bottles, sterile bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
clear polycarbonate
narrow-mouth bottle
siliconized polypropylene cap
square bottle
ジョイント
Joints threaded neck (48)
無菌性
sterile
特徴
autoclavable
graduations
with cap
包装
case of 35 ea
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 3120-42
キャパシティ
1000 mL
直径× H
98 mm × 201 mm
ネック内径
48 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
省スペースの四角い形状、サンプルを注ぎやすい大口径、そして液滴防止リングを特色としています。また、読みやすい目盛が付いており、握り部には扱いやすいように凹凸のひだが付いています。履歴管理のため、各ボトルにはロット番号と滅菌した日付が印刷されています。
PETGボトルは-40°C~60°Cに適応し、スクリューキャップには高密度ポリエチレンキャップライナーが取り付けられています。ポリカーボネートボトルは高圧蒸気殺菌温度まで加熱でき、-100°Cまで冷却できます。スクリューキャップにはシリコーンゴム積層ライナーが取り付けられています。HDPEボトルは培地などの低温凍結に最適です。
法的情報
Biotainer is a registered trademark of In Vitro Scientific Products
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries