Merck
Z362794
Sigma-Aldrich
Nalgene® Polymethylpentene Erlenmeyer flask
capacity 125 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
colorless polypropylene cap
flat bottom
polymethylpentene
wide-neck
ジョイント
Joints neck (33)
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Screw cap
with cap
包装
pack of 6
メーカー/製品名
Nalgene 4109-0125
キャパシティ
125 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Excellent combination of autoclavability, chemical resistance, impact strength, and clarity. Transparent to microwave radiation. Polypropylene screw closure.
その他情報
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)